Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes de mesure de l'oxydo-réduction/rH/température Orion™
Les électrodes de mesure de l'oxydo-réduction/rH/température Thermo Scientific™ mesure le potentiel d'oxydo-réduction et la température à l'aide d'un capteur d'oxydo-réduction en platine, de systèmes de référence internes argent/chlorure d'argent et d'une thermistance intégrée.
348.74€ - 467.33€
Spécification
Matériau | Époxy |
---|---|
Type | Électrode Redox / rH / de température |
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10691033
|
Thermo Scientific™
9179BN |
Triode époxy à faible entretien | Appareils de mesure série Orion A+ |
348.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11732857
|
Thermo Scientific™
9179BNMD |
Triode époxy à faible entretien | Instruments de mesure série Orion Star |
379.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10315173
|
Thermo Scientific™
9180BN |
Epoxy Refillable Triode | Orion A+ Series Meters | N/A | |||||
10080514
|
Thermo Scientific™
9180BNMD |
Triode époxy rechargeable | Instruments de mesure série Orion Star |
467.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les électrodes de mesure de l'oxydo-réduction/rH/température Thermo Scientific™ mesure le potentiel d'oxydo-réduction et la température à l'aide d'un capteur d'oxydo-réduction en platine, de systèmes de référence internes argent/chlorure d'argent et d'une thermistance intégrée.
Mesure efficacement et simultanément le potentiel d'oxydo-réduction et la température sans électrode de référence séparée. Thermistance intégrée adaptée à la compensation thermique automatique (CTA).
L'Orion 9179BNMD et l'Orion 9180BNMD comprennent un capteur d'oxydo-réduction en platine et un système de référence interne argent/chlorure d'argent pour l'analyse de l'eau/des eaux usées dans l'industrie du placage métallique et les biotechnologies.- Disponible en configuration triode époxy à faible entretien et triode époxy rechargeable
- Thermistance intégrée adaptée à la compensation thermique automatique (CTA)
- Non conçues pour les titrages ampérométriques ou à courant constant, notamment l'analyse Karl Fischer
Spécification
Époxy | |
Électrode Redox / rH / de température |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.