Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes de mesure de l'oxydo-réduction/rH/température Orion™
Les électrodes de mesure de l'oxydo-réduction/rH/température Thermo Scientific™ mesure le potentiel d'oxydo-réduction et la température à l'aide d'un capteur d'oxydo-réduction en platine, de systèmes de référence internes argent/chlorure d'argent et d'une thermistance intégrée.
Marque: Thermo Scientific™ 9180BN
Description
Les électrodes de mesure de l'oxydo-réduction/rH/température Thermo Scientific™ mesure le potentiel d'oxydo-réduction et la température à l'aide d'un capteur d'oxydo-réduction en platine, de systèmes de référence internes argent/chlorure d'argent et d'une thermistance intégrée.
Mesure efficacement et simultanément le potentiel d'oxydo-réduction et la température sans électrode de référence séparée. Thermistance intégrée adaptée à la compensation thermique automatique (CTA).
L'Orion 9179BNMD et l'Orion 9180BNMD comprennent un capteur d'oxydo-réduction en platine et un système de référence interne argent/chlorure d'argent pour l'analyse de l'eau/des eaux usées dans l'industrie du placage métallique et les biotechnologies.- Disponible en configuration triode époxy à faible entretien et triode époxy rechargeable
- Thermistance intégrée adaptée à la compensation thermique automatique (CTA)
- Non conçues pour les titrages ampérométriques ou à courant constant, notamment l'analyse Karl Fischer
Spécification
Epoxy Refillable Triode | |
Époxy | |
Orion A+ Series Meters | |
Redox/ORP/Temp Electrode |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.