Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH combinée Orion™ 9104BNWP
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 9104BNWP comporte des références argent / chlorure d’argent couramment utilisées en raison de leur justesse et leur grande plage de température.
154.76€ - 354.77€
Spécification
Jonction | céramique |
---|---|
Matériau | corps en verre |
Plage de pH | 0 à 14 |
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 90°C |
Type de solution de remplissage | KCl 4M avec Ag / AgCl |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10126620
|
Thermo Scientific™
9104BNWP |
BNC |
354.77€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10759741
|
Thermo Scientific™
9104SC |
vis | N/A | ||||||
Description
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 9104BNWP comporte des références argent / chlorure d’argent couramment utilisées en raison de leur justesse et leur grande plage de température.
Pour une utilisation durable en conditions difficiles.
- Matériau : corps en verre ≈bulbe≈ renforcé
- Gamme de pH : 0 à 14 Plage de température : 0° à 90 °C Référence : Ag/AgCl Jonction : Céramique Dimensions : 120 x 12 mm
- Précision du pH : 0,02
- Solution de remplissage : 4 M de KCL avec de l’Ag/AgCl, réf. Orion 900011
- Diamètre du capuchon : 16 mm
Spécification
céramique | |
0 à 14 | |
KCl 4M avec Ag / AgCl | |
0,02 | |
4,7 po | |
0,47 in | |
16mm |
corps en verre | |
0°C à 90°C | |
Ag/AgCl | |
32°F à 194°F | |
120mm | |
12mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.