Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH combinée Orion™ 9104BNWP
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 9104BNWP comporte des références argent / chlorure d’argent couramment utilisées en raison de leur justesse et leur grande plage de température.
Marque: Thermo Scientific™ 9104BNWP
300.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 9104BNWP comporte des références argent / chlorure d’argent couramment utilisées en raison de leur justesse et leur grande plage de température.
Pour une utilisation durable en conditions difficiles.
Inclut :- Flacon de 60 ml de solution de remplissage pour électrode Orion 900011
Spécification
Avec connecteur étanche | |
céramique | |
0 à 14 | |
Électrode de pH combinée Ag / AgCl, corps en verre, connecteur BNC étanche | |
pH-mètre standard, connecteur BNC | |
0,02 | |
4,7 po | |
0,47 in | |
16mm |
BNC | |
corps en verre | |
0°C à 90°C | |
KCl 4M avec Ag / AgCl | |
Ag/AgCl | |
32°F à 194°F | |
120mm | |
12mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.