Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH combinée Orion™ 9102BNWP
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 9102BNWP contient une référence argent / chlorure d’argent communément utilisée en raison de sa justesse et de sa large plage de température.
173.84€ - 242.21€
Spécification
Jonction | céramique |
---|---|
Matériau | Corps en verre |
Plage de pH | 0 à 14 |
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 90°C |
Référence interne | Ag/AgCl |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10421741
|
Thermo Scientific™
9102BNWP |
BNC étanche |
242.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10273061
|
Thermo Scientific™
9102SC |
vis | N/A | ||||||
Description
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 9102BNWP contient une référence argent / chlorure d’argent communément utilisée en raison de sa justesse et de sa large plage de température.
Électrode de pH polyvalente pour des mesures précises pour le contrôle qualité et la recherche.
- Gamme de pH : 0 à 14
- Plage de température : 0° à 90°C
- Référence : Ag/AgCl
- Précision du pH : 0,02
- Jonction : Céramique
- Dimensions : 120 x 12 mm
- Diamètre du capuchon : 16 mm
Spécification
céramique | |
0 à 14 | |
Ag/AgCl | |
Stockage à court terme (une semaine maximum) : Plongez l’électrode de pH dans une solution de stockage conçue à cet effet, réf. 910001. Stockage à long terme (plus d’une semaine) : Remplissez la chambre de référence et obturez l’orifice de remplissage. Couvrez le bulbe capteur et la jonction de référence avec le bouchon protecteur, le manchon ou le flacon contenant quelques gouttes de solution de stockage. Avant de réutiliser l’électrode, préparez-la comme si elle était neuve. | |
4,7 po | |
120 mm | |
0,47 in | |
16 mm |
Corps en verre | |
0°C à 90°C | |
92 à 102 % | |
32°F à 194°F | |
39 po | |
1 m | |
12 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.