Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH combinée Orion™ 9102BNWP
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 9102BNWP contient une référence argent / chlorure d’argent communément utilisée en raison de sa justesse et de sa large plage de température.
Marque: Thermo Scientific™ 9102SC
Description
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 9102BNWP contient une référence argent / chlorure d’argent communément utilisée en raison de sa justesse et de sa large plage de température.
Électrode de pH polyvalente pour des mesures précises pour le contrôle qualité et la recherche.
- Gamme de pH : 0 à 14
- Plage de température : 0° à 90°C
- Référence : Ag/AgCl
- Précision du pH : 0,02
- Jonction : Céramique
- Dimensions : 120 x 12 mm
- Diamètre du capuchon : 16 mm
Spécification
With screw cap connector | |
céramique | |
0-14 | |
pH Electrode | |
92 à 102 % | |
32 ° à 194 ° F | |
39 po | |
1m | |
12mm |
vis | |
corps en verre | |
0 ° à 90 ° C | |
Ag/AgCl | |
Short Term Storage (up to one week): Soak the electrode in pH electrode storage solution, Cat. No. 910001. Long Term Storage (more than one week): Fill the reference chamber and securely cover the fill hole. Cover the sensing bulb and reference junction with the protective cap, sleeve or storage bottle containing a few drops of storage solution. Before returning the electrode to use, prepare it as a new electrode. | |
4,7 po | |
120mm | |
0,47 pouce | |
16mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.