Learn More
Colorant de charge orange G (6 X), à base de glycérol, Thermo Scientific Chemicals
63.42€ - 90.55€
Spécification
Nom chimique ou matériau Orange G loading dye
Note relative au nom glycerol based
Concentration 6X
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Couleur Orange
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15403309
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60562.AC
25 mL
63.42€
25mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15413309
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60562.AD
50 mL
90.55€
50mL
En stock
Description
Gel loading dye used in molecular biology protocolsThe 6X Orange DNA Loading Dye is used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. It is recommended for the analysis of small DNA molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le colorant de charge utilisé dans les protocoles de biologie moléculaire de colorant de charge d’ADN orange 6X est utilisé pour la préparation des marqueurs et des échantillons d’ADN pour le chargement sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. Il est recommandé pour l’analyse de petites molécules d’ADN.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Contenu : 0,25 % d’orange-G et 30 % de glycérol dans de l’eau DI autoclavée
Spécification
Spécification
Orange G loading dye
6X
Orange
glycerol based
Soluble in water.
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement
P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash thoroughly after handling.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Avertissement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C