Learn More
Colorant de charge orange G (6 X), à base de glycérol, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60562.AD
Code produit. 15413309
  • 90.55€ / 50mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Gel loading dye used in molecular biology protocolsThe 6X Orange DNA Loading Dye is used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. It is recommended for the analysis of small DNA molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le colorant de charge utilisé dans les protocoles de biologie moléculaire de colorant de charge d’ADN orange 6X est utilisé pour la préparation des marqueurs et des échantillons d’ADN pour le chargement sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. Il est recommandé pour l’analyse de petites molécules d’ADN.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Contenu : 0,25 % d’orange-G et 30 % de glycérol dans de l’eau DI autoclavée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Orange G loading dye
6X
Orange
Liquide
glycerol based
Soluble in water.
50 mL