Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 Amine
390.00€ - 861.00€
Spécification
Phase stationnaire | Optima™ 5 Amine |
---|---|
Type d’USP | G1, G2, G38 |
Type | Colonne capillaire GC |
À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse (GC), Analyse des amines polyfonctionnelles |
Plage de températures | 300°C à 320°C |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10082831
|
Macherey-Nagel™
726361.10 |
10 m | 0,1 mm | 0,4 μm |
390.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10471852
|
Macherey-Nagel™
726355.25 |
25 m | 0,2 mm | 0,35 μm |
697.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10154941
|
Macherey-Nagel™
726354.30 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
697.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10286511
|
Macherey-Nagel™
726358.30 |
30 m | 0,25 mm | 1 μm |
697.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10012991
|
Macherey-Nagel™
726356.30 |
30 m | 0,32 mm | 1,5 μm |
744.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10566511
|
Macherey-Nagel™
726353.30 |
30 m | 0,32 mm | 1 μm |
744.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10640342
|
Macherey-Nagel™
726359.30 |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
861.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10680722
|
Macherey-Nagel™
726360.30 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
744.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10388541
|
Macherey-Nagel™
726357.30 |
30 m | 0,53 mm | 3 μm |
861.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Optima™ 5 Amine | |
Colonne capillaire GC | |
300°C à 320°C |
G1, G2, G38 | |
Chromatographie en phase gazeuse (GC), Analyse des amines polyfonctionnelles | |
1/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 Amine