Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 Amine
Marque:  Macherey-Nagel™ 726354.30
Code produit. 10154941
  • 697.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
0,4 mm
0,25 mm
G1, G2, G38
300°C à 320°C
30 m
Colonne capillaire GC
Optima™ 5 Amine
GC, Analyse des amines polyfonctionnelles
0,5 μm
1/boîte