Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 225 Optima™
329.00€ - 1125.00€
Spécification
Phase stationnaire | Optima™ 225 |
---|---|
Type d’USP | G1, G2, G38 |
Type | Colonne capillaire GC |
À utiliser avec (application) | GC |
Plage de températures | 260°C à 280°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10335642
|
Macherey-Nagel™
726080.10 |
0,1 mm | 10 m |
329.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10226421
|
Macherey-Nagel™
726118.25 |
0,25 mm | 25 m |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10398491
|
Macherey-Nagel™
726118.30 |
0,25 mm | 30 m |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10619961
|
Macherey-Nagel™
726118.50 |
0,25 mm | 50 m |
980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10630152
|
Macherey-Nagel™
726118.60 |
0,25 mm | 60 m |
1020.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10441662
|
Macherey-Nagel™
726352.25 |
0,32 mm | 25 m |
630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10276321
|
Macherey-Nagel™
726352.30 |
0,32 mm | 30 m |
630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10144941
|
Macherey-Nagel™
726118.15 |
0,25 mm | 15 m |
365.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10236371
|
Macherey-Nagel™
726352.50 |
0,32 mm | 50 m |
1060.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10461852
|
Macherey-Nagel™
726352.60 |
0,32 mm | 60 m |
1125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Optima™ 225 | |
Colonne capillaire GC | |
260°C à 280°C |
G1, G2, G38 | |
GC | |
1 de chaque |