Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 225 Optima™
Marque: Macherey-Nagel™ 726118.30
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
0,4 mm | |
0,25 mm | |
G1, G2, G38 | |
260°C à 280°C | |
30 m |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ 225 | |
GC | |
0,25 μm | |
1/boîte |