Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 1 MS GC
361.00€ - 1335.00€
Spécification
Phase stationnaire | Optima™ 1 MS |
---|---|
Type d’USP | G1, G2, G38 |
Type | Colonne capillaire GC |
Plage de températures | 340°C à 360°C |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10400132
|
Macherey-Nagel™
726205.15 |
15 m | 0,25 mm |
431.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10124561
|
Macherey-Nagel™
726205.30 |
30 m | 0,25 mm |
697.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10134561
|
Macherey-Nagel™
726205.60 |
60 m | 0,25 mm |
1205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10256611
|
Macherey-Nagel™
726201.25 |
25 m | 0,2 mm |
697.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10409941
|
Macherey-Nagel™
726202.30 |
30 m | 0,32 mm |
744.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10052871
|
Macherey-Nagel™
726203.12 |
12 m | 0,2 mm |
361.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10155181
|
Macherey-Nagel™
726201.50 |
50 m | 0,2 mm |
1145.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10318071
|
Macherey-Nagel™
726202.60 |
60 m | 0,32 mm |
1335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Optima™ 1 MS | |
Colonne capillaire GC | |
1/boîte |
G1, G2, G38 | |
340°C à 360°C |