Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 1 MS GC
Marque: Macherey-Nagel™ 726205.60
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,4 mm | |
0,25 mm | |
G1, G2, G38 | |
340°C à 360°C | |
60 m |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ 1 MS | |
GC, ECD, Analyses générales au niveau de la trace | |
0,25 μm | |
1/boîte |