Learn More
Biochrom Optical Glass Standard Cuvette with Lid
Optical Glass Standard Cuvette features standard rectangular cell with lid for visible/UV spectrophotometry.
91.25€ - 110.00€
Spécification
Type Cuve standard de type 0
Matériau Verre optique
Longueur (métrique) 12.5 mm
Largeur (métrique) intérieure 10 mm
Wavelength Range 190 to 1100 nm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Longueur du trajet optique Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Longueur du trajet optique Prix Quantité et disponibilité  
10526355
Afficher les documents
Biochrom
80-2003-83
200 μl 1 mm
110.00€
200µL
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11310142
Afficher les documents
Biochrom
80-2003-87
2 ml 10 mm
91.25€
1 pièce
Expédition estimée: 24-04-2025
Description
  • Optical Glass
  • Standard rectangular cell with lid
  • Fits standard spectrophotometer cell holders
Spécification
Spécification
Cuve standard de type 0
12.5 mm
190 to 1100 nm
Spectrophotometric Measurements
12.7 mm
Verre optique
10 mm
45 mm
Rectangle
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Biochrom Optical Glass Standard Cuvette with Lid