Learn More
Biochrom Optical Glass Standard Cuvette with Lid
Optical Glass Standard Cuvette features standard rectangular cell with lid for visible/UV spectrophotometry.
Marque:  Biochrom 80-2003-87
Code produit. 11310142
  • 134.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Verre optique
  • Cellule rectangulaire standard avec couvercle
  • 10Longueur de trajet de mm
  • 2 ml ; volume utile
  • Largeur interne de 10 mm
  • Dimensions externes 12,5 mm x 45 mm
  • S’adapte aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
Spécification
Spécification
Cuve standard de type 0
Verre optique
10 mm
10 mm
45 mm
45 mm
Rectangulaires
2 ml
12.5 mm
1 Paquets
190 to 1100 nm
Pour les spectrophotomètres Ultrospec à double faisceau
Pour obtenir des mesures précises des applications spectrophotométriques
12.7 mm