Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à septa avec opercule, 24-414 mm, septa liés, en vrac
Les bouchons de septa Thermo Scientific™ comprennent un septum de 0.045 po d’épaisseur fixé à l’intérieur.
36.25€ - 134.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Niveau | Non traitées |
Certifications/Conformité | Traités pour répondre aux spécifications de performances EPA pour l’analyse de composés organiques volatiles ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO. |
Closure Included | Oui |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Description | Matériau de revêtement | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Description | Matériau de revêtement | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15384835
|
Thermo Scientific™
297-2400UB |
24-400 mm | Bouchon à septum avec opercule | Septa lié en silicone revêtu de PTFE mince 0.060 po | 24 |
42.35€
24 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15336116
|
Thermo Scientific™
S297-5300 |
53-400 mm | Bouchon à septum avec opercule | Septa lié en silicone revêtu de PTFE 0.045 po | 24 |
134.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16857356
|
Thermo Scientific™
S297-5800 |
58–400 mm | Bouchon à septum avec opercule | Septa en silicone revêtu de PTFE lié de 0,045 po | 24 | N/A | |||
12817110
|
Thermo Scientific™
297-2414 |
24-414 mm | Bouchon avec opercule | Aucun | 24 |
36.25€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15454580
|
Thermo Scientific™
S297-3330 |
33-430 mm | Bouchon à septum avec opercule | Septa lié en silicone revêtu de PTFE 0.045 po | 24 |
54.40€
24 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17670727
|
Thermo Scientific™
S297-2210 |
22 à 410 mm | Bouchon à septum avec opercule | Septa en silicone revêtu de PTFE lié de 0,125 po | 24 |
80.60€
24 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les bouchons à septa Thermo Scientific™ comprennent un septum de 0,045 po d’épaisseur fixé à l’intérieur. Les mêmes bouchons à septa de haute qualité utilisés sur nos flacons Thermo Scientific VOA, flacons à septa et jarres à septa. Traités pour répondre à des spécifications de performances EPA concernant l’analyse des composés organiques volatils.
- Bouchon avec opercule en PP blanc avec septum lié en silicone revêtu de PTFE
- Septum fixé en permanence au bouchon
- La référence catalogue 297-2414 est un bouchon avec opercule sans septum. Il peut être utilisé avec des septa en vrac Thermo Scientific de 24 mm de diamètre
Traité pour répondre aux spécifications de performances EPA (Agence pour la protection de l’environnement) concernant l’analyse des composés organiques volatils
Inclut :
Bouchon uniquement
Compatibles avec :
À utiliser avec les flacons pour l’analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis), les bouteilles et les cuves Thermo Scientific. Les bouchons 297-2414 sont compatibles avec les septa en vrac (référence catalogue 288-0022, 288-0072, 288-0022BP et S24-400-S2).
Garantie: 90 jours
Spécification
Blanc | |
Non traitées | |
Oui | |
24 mm |
Polypropylène | |
Traités pour répondre aux spécifications de performances EPA pour l’analyse de composés organiques volatiles ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO. | |
Rond | |
Bouchon avec opercule |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.