Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à septa avec opercule, 24-414 mm, septa liés, en vrac
Les bouchons de septa Thermo Scientific™ comprennent un septum de 0.045 po d’épaisseur fixé à l’intérieur.
Marque: Thermo Scientific™ S297-5800
Description
Les bouchons à septa Thermo Scientific™ comprennent un septum de 0,045 po d’épaisseur fixé à l’intérieur. Les mêmes bouchons à septa de haute qualité utilisés sur nos flacons Thermo Scientific VOA, flacons à septa et jarres à septa. Traités pour répondre à des spécifications de performances EPA concernant l’analyse des composés organiques volatils.
- Bouchon avec opercule en PP blanc avec septum lié en silicone revêtu de PTFE
- Septum fixé en permanence au bouchon
- La référence catalogue 297-2414 est un bouchon découvert sans septum et peut être utilisé avec des septa en vrac Thermo Scientific de 24 mm de diamètre
Traité pour répondre à des spécifications de performances EPA concernant l’analyse des composés organiques volatils
Inclut :
Bouchon uniquement
Compatibles avec :
À utiliser avec les flacons pour l’analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis), les bouteilles et les cuves Thermo Scientific. Les bouchons 297-2414 sont compatibles avec les septa en vrac ayant la référence catalogue 288-0022, 288-0072, 288-0022BP et S24-400-S2.
Spécification
VOA | |
Bouchon à septum avec opercule | |
24 | |
Septa en silicone revêtu de PTFE lié de 0,045 po | |
Oui | |
Bouchon | |
58–400 mm | |
Bouchon avec opercule |
Blanc | |
PP | |
Non traitées | |
Traités pour répondre aux spécifications de performances EPA pour l’analyse de composés organiques volatiles ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO. | |
Rond | |
PTFE | |
24 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.