Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis avec opercule pour flacons de stockage d’échantillons
Bouchons à vis avec opercule pour flacons de stockage d’échantillons
5.95€ - 12.48€
Spécification
Matériau du bouchon | Polypropylène |
---|---|
Type de bouchon | Bouchon à vis (avec opercule) |
Quantité | 100 |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12468626
|
Thermo Scientific™
B7807-20 |
20 mm |
11.78€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12478626
|
Thermo Scientific™
B7807-24 |
24 mm |
12.48€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12623735
|
Thermo Scientific™
B7807-8 |
8mm | |||||||
13110993
|
Thermo Scientific™
B7807-15 |
15 mm |
7.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13171663
|
Thermo Scientific™
B7807-13 |
13 mm | |||||||
12458626
|
Thermo Scientific™
B7807-18 |
18 mm | |||||||
Description
Bouchons à vis avec opercule pour flacons de stockage d’échantillons
Spécification
Polypropylène | |
Bouchon à vis (avec opercule) | |
100 |