Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis avec opercule pour flacons de stockage d’échantillons
Bouchons à vis avec opercule pour flacons de stockage d’échantillons
Marque: Thermo Scientific™ B7807-24
11.86 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bouchons à vis avec opercule pour flacons de stockage d’échantillons
Spécification
Blanc | |
Polypropylène | |
100 |
Bouchon à vis 24-400 avec opercule | |
Bouchon à vis (avec opercule) | |
24 mm |