Learn More
B Braun™ Seringue jetable en trois parties avec embout Luer excentré Omnifix™ Solo
Utilisez la seringue en 3 parties à embout Luer excentrique B Braun™ Omnifix Solo pour le traitement des patients nécessitant une injection et une aspiration lentes.
55.35€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 7886-1, ISO 10993 resp. DIN EN 30993 |
---|---|
Matériau | Polypropylène (piston), Caoutchouc synthétique (bouchon) |
Couleur | Naturel |
Description | Graduation noire à haut contraste |
À utiliser avec (application) | Pour une aspiration et injection lentes |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10470801
|
B Braun™
4616103V |
10 mL |
55.35€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Jetable
- Graduations noires bien contrastées
- Embout Luer excentrique
Spécification
EN ISO 7886-1, ISO 10993 resp. DIN EN 30993 | |
Naturel | |
Pour une aspiration et injection lentes | |
Seringue en 3 parties à embout Luer excentrique | |
100 / boîte | |
Oui |
Polypropylène (piston), Caoutchouc synthétique (bouchon) | |
Graduation noire à haut contraste | |
Oui | |
Oui | |
Embout Luer, excentrique | |
Stérile |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 5 ans