Learn More
B Braun™ Seringue jetable en trois parties avec embout Luer excentré Omnifix™ Solo
Utilisez la seringue en 3 parties à embout Luer excentrique B Braun™ Omnifix Solo pour le traitement des patients nécessitant une injection et une aspiration lentes.
Marque: B Braun™ 4616103V
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Jetable
- Graduations noires à haut contraste
- Pointe Luer excentrique
Spécification
EN ISO 7886-1, ISO 10993 resp. DIN EN 30993 | |
Naturel | |
Pour une aspiration et injection lentes | |
Seringue en 3 parties à embout Luer excentrique | |
0,5 mL | |
10 mL | |
Oui |
Polypropylène (piston), Caoutchouc synthétique (bouchon) | |
Graduation noire à haut contraste | |
Oui | |
Oui | |
100 / boîte | |
Embout Luer, excentrique | |
Stérile |