Learn More
Diba Bouchons de flacons de la série Omnifit™ Q
Les valves ON/OFF à fonctionnement facile offrent un moyen simple de connecter la tubulure
sur devis
Spécification
Nbre par carton 1/boîte
À utiliser avec (équipement) Flacon de solvant de série Q
Consulter d'autres spécifications
Requires: Utilisation de la soupape antiretour OF9VF et du filtre pour empêcher les vapeurs nocives de s’échapper et pour empêcher toute contamination du flacon.
Produits 2
Code produit Marque Filetage (métrique) Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Filetage (métrique) Comprend Prix Quantité et disponibilité  
12916301
Encompass_Preferred
Afficher les documents Détails de la promotion
Diba
00945Q-3
GL 45 Trois ports Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12926301
Encompass_Preferred
Afficher les documents Détails de la promotion
Diba
00945Q-3V
GL 45 Trois ports à soupape avec rotor PCTFE Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Orifice de 1/4 po.-28 avec insert fileté en acier inox pour permettre la connexion/déconnexion répétée
  • Contrôle facile du débit de liquide dans le flacon et hors du flacon grâce aux valves intégrées
  • Chaque conduite de liquide peut être activée ou désactivée indépendamment
  • La conception anti-torsion garantit l’absence de tubulure pliée lors du retrait du bouchon
  • Avec bouchon à vis en PP, corps en PTFE solide chimiquement inerte, dia. ext. de 1/8 × 0,06 po (dia. int. de la tubulure)
Informations sur la commande
Les bouchons de flacons de la série Q avec orifices à soupape incluent des rotors en PCTFE pour permettre l’arrêt manuel.
Spécification
Spécification
1/boîte
Flacon de solvant de série Q