Learn More
Diba Bouchons de flacons de la série Omnifit™ Q
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 45
Comprend:
Trois ports
Trois ports à soupape avec rotor PCTFE
Description
Requires
Utilisation de la soupape antiretour OF9VF et du filtre pour empêcher les vapeurs nocives de s’échapper et pour empêcher toute contamination du flacon.
- Orifice de 1/4 po.-28 avec insert fileté en acier inox pour permettre la connexion/déconnexion répétée
- Contrôle facile du débit de liquide dans le flacon et hors du flacon grâce aux valves intégrées
- Chaque conduite de liquide peut être activée ou désactivée indépendamment
- La conception anti-torsion garantit l’absence de tubulure pliée lors du retrait du bouchon
- Avec bouchon à vis en PP, corps en PTFE solide chimiquement inerte, dia. ext. de 1/8 × 0,06 po (dia. int. de la tubulure)
Informations sur la commande
Les bouchons de flacons de la série Q avec orifices à soupape incluent des rotors en PCTFE pour permettre l’arrêt manuel.
Spécification
Spécification
Comprend | Trois ports à soupape avec rotor PCTFE |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 55,7 mm |
Matériau | PCTFE |
Nbre par carton | 1/boîte |
Filetage (métrique) | GL 45 |
À utiliser avec (équipement) | Flacon de solvant de série Q |
Diamètre (métrique) | 54 mm |