Learn More
Diba Frittés Omnifit™ pour EZ, colonnes EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ et SolventPlus™
Les frittés Omnifit™ pour EZ, les colonnes EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ et SolventPlus™ présentent une gamme de porosités pour vos milieux et votre chimie
sur devis
Spécification
Type | Colonne de chromatographie liquide |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Matériau | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Matériau | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15845514
![]() |
Diba
006FR-06-05 |
6,6 mm | PTFE | 5 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15855514
![]() |
Diba
006FR-06-10 |
6,6 mm | PTFE | 10 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15865514
![]() |
Diba
006FR-06-20 |
6,6 mm | PTFE | 20 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15875514
![]() |
Diba
006FR-06-25-PE |
6,6 mm | Polyethylene | 25 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15885514
![]() |
Diba
006FR-06-30 |
6,6 mm | PTFE | 30 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15895514
![]() |
Diba
006FR-06-50 |
6,6 mm | PTFE | 50 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15805524
![]() |
Diba
006FR-10-05 |
10 mm | PTFE | 5 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15815524
![]() |
Diba
006FR-10-10 |
10 mm | PTFE | 10 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15825524
![]() |
Diba
006FR-10-20 |
10 mm | PTFE | 20 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15835524
![]() |
Diba
006FR-10-25-PE |
10 mm | Polyethylene | 25 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15845524
![]() |
Diba
006FR-10-30 |
10 mm | PTFE | 30 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15855524
![]() |
Diba
006FR-10-50 |
10 mm | PTFE | 50 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15885524
![]() |
Diba
006FR-15-20 |
15 mm | PTFE | 20 μm | N/A | N/A | ||||||
15805534
![]() |
Diba
006FR-15-30 |
15 mm | PTFE | 30 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15815534
![]() |
Diba
006FR-15-50 |
15 mm | PTFE | 50 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15825534
![]() |
Diba
006FR-25-05 |
25 mm | PTFE | 5 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15835534
![]() |
Diba
006FR-25-10 |
25 mm | PTFE | 10 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15845534
![]() |
Diba
006FR-25-20 |
25 mm | PTFE | 20 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15855534
![]() |
Diba
006FR-25-25-PE |
25 mm | Polyethylene | 25 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15865534
![]() |
Diba
006FR-25-30 |
25 mm | PTFE | 30 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15875534
![]() |
Diba
006FR-25-50 |
25 mm | PTFE | 50 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15805544
![]() |
Diba
006FR-35-20 |
35 mm | PTFE | 20 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15825544
![]() |
Diba
006FR-35-30 |
35 mm | PTFE | 30 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15835544
![]() |
Diba
006FR-35-50 |
35 mm | PTFE | 50 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15865544
![]() |
Diba
006FR-50-20 |
50 mm | PTFE | 20 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15885544
![]() |
Diba
006FR-50-30 |
50 mm | PTFE | 30 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
15895544
![]() |
Diba
006FR-50-50 |
50 mm | PTFE | 50 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||||
Spécification
Colonne de chromatographie liquide | |
Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.