Learn More
Diba Frittés Omnifit™ pour EZ, colonnes EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ et SolventPlus™
Les frittés Omnifit™ pour EZ, les colonnes EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ et SolventPlus™ présentent une gamme de porosités pour vos milieux et votre chimie
Marque: Diba 006FR-25-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Chromatography Column Frit, 25mm dia, 10 μm, PTFE; 20/pk | |
25 mm | |
10 μm |
Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns | |
Liquid Chromatography Column | |
PTFE |