Learn More
Diba Joints toriques de rechange Omnifit™ BenchMark™ pour ensembles de colonnes
Choisissez parmi les joints toriques FKM ou FFKM
sur devis
Spécification
Type | Joint torique |
---|---|
Couleur | Noir |
À utiliser avec (application) | Chromatographie |
À utiliser avec | Colonnes de chromatographie de référence Omnifit |
Matériau | FKM |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15895564
|
Diba
006OR-15-V |
15 mm |
sur devis
6 pièces |
N/A | |||||
15855574
|
Diba
006OR-50-V |
50 mm |
sur devis
6 pièces |
N/A | |||||
15835574
|
Diba
006OR-35-V |
35 mm |
sur devis
6 pièces |
N/A | |||||
Description
À utiliser avec les raccords, vannes, pompes et autres produits de manipulation des liquides à déconnexion rapide.Specifications
Joint torique | |
Chromatographie | |
FKM |
Noir | |
Colonnes de chromatographie de référence Omnifit |