Learn More
Diba Joints toriques de rechange Omnifit™ BenchMark™ pour ensembles de colonnes
Choisissez parmi les joints toriques FKM ou FFKM
Marque: Diba 006OR-15-V
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
À utiliser avec les raccords, vannes, pompes et autres produits de manipulation des liquides à déconnexion rapide.Spécification
Joint torique | |
15 mm | |
Chromatographie | |
76 mm |
Noir | |
15 mm | |
Colonnes de chromatographie de référence Omnifit | |
FKM |