Learn More
Diba Colonnes de chromatographie sur microalésage Omnifit™ BenchMark™
Optimisé pour les systèmes aqueux et compatible avec les solvants utilisés dans les applications courantes de chromatographie en phase liquide comme la purification des protéines
sur devis - 220.28€
Spécification
Diamètre (métrique) interne | 3 mm |
---|
Includes: Ready-assembled column consisting of glass tube and two fixed endpieces preassembled with 2μm SS frits.
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15825254
|
Diba
006BCC-03-05-FF |
50 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
15815254
|
Diba
006BCC-03-02-FF |
25 mm |
220.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15835254
|
Diba
006BCC-03-10-FF |
100 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
15845254
|
Diba
006BCC-03-15-FF |
150 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
Description
- Colonnes économiques et non réglables pour une alimentation basse pression ou par gravité
- Diamètre de 3 mm et différentes longueurs
- Compatible avec de nombreux milieux en vrac
Non résistant à l'acétone, aux cétones, aux hydrocarbures chlorés, aux esters aliphatiques, au phénol, au NaOH > à 10 %, au Hcl > à 10 %, à l'acide acétique > à 5 % ou à l'acide minéral fort.
Spécification
3 mm |