Learn More
Diba Colonnes de chromatographie sur microalésage Omnifit™ BenchMark™
Optimisé pour les systèmes aqueux et compatible avec les solvants utilisés dans les applications courantes de chromatographie en phase liquide comme la purification des protéines
Marque:  Diba 006BCC-03-02-FF
Encompass_Preferred
Code produit. 15815254
  • 220.28€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Colonne prête à l'emploi composée d'un tube en verre et de deux embouts fixes préassemblés avec des frittés SS de 2 μm.
Description
Description
  • Colonnes économiques et non réglables pour une alimentation basse pression ou par gravité
  • Diamètre de 3 mm et différentes longueurs
  • Compatible avec de nombreux milieux en vrac
Non résistant à l'acétone, aux cétones, aux hydrocarbures chlorés, aux esters aliphatiques, au phénol, au NaOH > à 10 %, au Hcl > à 10 %, à l'acide acétique > à 5 % ou à l'acide minéral fort.
Spécification
Spécification
3 mm
25 μm
25 mm