Learn More
Huile d’olive, pure, vierge, Thermo Scientific Chemicals
26.80€ - 302.00€
Identifiants chimiques
CAS 8001-25-0
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10667031
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
416540250
25 mL Flacon en verre
26.80€
25mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10566982
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
416545000
500 mL Flacon en verre
91.90€
500mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11964041
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
416540025
2.5 L Flacon en verre
302.00€
2.50L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
8001-25-0
Spécification
Olive oil
8001-25-0
Jaune
225°C
1.4670 to 1.4710
14,6836
Solubility in water: .. Other solubilities: practically insoluble in alcohol, miscible with light petroleum (50-60°C)
of fatty acids: 0.1 % max. (< C16) 7.5 to 20.0 % (Palmitic acid) 3.5 % max. (Palmitoleic acid) 0.5 to 5.0 % (Stearic acid) 56.0 to 85.0 % (Oleic acid) 3.5 to 20.0 % (Linoleic acid) 1.2 % max. (Linolenic acid) 0.7 % max. (Arachidic acid) 0.4 % max. (Eic
2.0mg KOH/g max.
0.2 (270nm, 1g/100ml cyclohexane) max. at 425nm
0.9135g/mL
Authentic
184 to 196mg KOH/g
0.9135
Pures
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-277-