Learn More
Huile d’olive, pure, vierge, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11964041
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8001-25-0
Spécification
Nom chimique ou matériau Olive oil
Acidité 2.0mg KOH/g max.
Absorbance 0.2 (270nm, 1g/100ml cyclohexane) max. at 425nm
Couleur Jaune
Densité 0.9135g/mL
Point d’éclair 225°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4670 to 1.4710
Quantité 2.5 L
Indice de saponification 184 to 196mg KOH/g
Merck Index 14,6836
Gravité spécifique 0.9135
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: practically insoluble in alcohol, miscible with light petroleum (50-60°C)
Qualité Pures
Concentration or Composition (by Analyte or Components) of fatty acids: 0.1 % max. (< C16) 7.5 to 20.0 % (Palmitic acid) 3.5 % max. (Palmitoleic acid) 0.5 to 5.0 % (Stearic acid) 56.0 to 85.0 % (Oleic acid) 3.5 to 20.0 % (Linoleic acid) 1.2 % max. (Linolenic acid) 0.7 % max. (Arachidic acid) 0.4 % max. (Eic
Forme physique Poudre