Learn More
Sartorius™ Kit de poids à ligne d’épreuve OIML de classe M1 avec certificat DAkkS
Inclut les mêmes caractéristiques et propriétés que les poids individuels de cette série, ainsi que les erreurs maximales autorisées correspondantes. Le kit de poids Sartorius™ OIML de classe M1 avec certificat DAkkS est fourni avec des gants, des pinces et des brosses dans un boîtier en plastique de haute qualité
352.00€ - 1290.00€
Spécification
Type de produit | Kit de poids à ligne d’épreuve |
---|---|
Certifications/Conformité | Étalonnage DAkkS |
Classification | OIML Classe M1 |
Code produit | Marque | Poids | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11313364
|
Sartorius™
YCS01-255-AC-02 |
1 mg à 500 mg | Aluminium (1 à 5 mg), argent nickel (10 à 500 mg) |
352.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11373374
|
Sartorius™
YCS31-615-AC-02 |
1 g à 1 kg | Acier inoxydable |
690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11353384
|
Sartorius™
YCS31-655-AC-02 |
1 g à 5 kg | Acier inoxydable |
1290.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Valeurs de 1 à 5 mg : Poids foliaires en aluminium avec une densité de 2 650 kg/m3Valeurs de 10à 500 mg : Construction en argent nickel avec une densité de 8 600 kg/m3
Valeurs de 1 g et plus : Poids à gorge de préhension de construction spéciale polie en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
- Fortement résistant à la corrosion
- Non magnétisable
- Tolérances conformes à OIML R111-1
- Comprend un boîtier de transport en plastique robuste
- Certifié DAkkS
Spécification
Kit de poids à ligne d’épreuve | |
Étalonnage DAkkS | |
OIML Classe M1 |