Learn More
Sartorius™ Kit de poids à ligne d’épreuve OIML de classe M1 avec certificat DAkkS
Inclut les mêmes caractéristiques et propriétés que les poids individuels de cette série, ainsi que les erreurs maximales autorisées correspondantes. Le kit de poids Sartorius™ OIML de classe M1 avec certificat DAkkS est fourni avec des gants, des pinces et des brosses dans un boîtier en plastique de haute qualité
Marque:  Sartorius™ YCS31-615-AC-02
Code produit. 11373374
  • 723.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Valeurs de 1 à 5 mg : Poids foliaires en aluminium avec une densité de 2 650 kg/m3
Valeurs de 10à 500 mg : Construction en argent nickel avec une densité de 8 600 kg/m3
Valeurs de 1 g et plus : Poids à gorge de préhension de construction spéciale polie en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
  • Fortement résistant à la corrosion
  • Non magnétisable
  • Tolérances conformes à OIML R111-1
  • Comprend un boîtier de transport en plastique robuste
  • Certifié DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de poids à ligne d’épreuve
OIML Classe M1
1 g à 1 kg
Étalonnage DAkkS