Learn More
Sartorius™ Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve OIML de classe M1 sans certificat
Poids d’étalonnage poli non magnétisable. Le poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve Sartorius™ OIML de classe M1 sans certificat est fabriqué en acier inox et fourni dans un boîtier en plastique.
13.95€ - 185.00€
Spécification
Type de produit | Poids à ligne d’épreuve |
---|---|
Classification | OIML Classe M1 |
Matériau | Acier inoxydable |
Densité | 7 850 kg/m3 |
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11383384
|
Sartorius™
YCW315-AC-00 |
1 g |
13.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11383424
|
Sartorius™
YCW625-AC-00 |
2 kg |
185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11303424
|
Sartorius™
YCW555-AC-00 |
500 g |
98.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11303404
|
Sartorius™
YCW415-AC-00 |
10 g |
15.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11323394
|
Sartorius™
YCW325-AC-00 |
2 g |
13.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11363394
|
Sartorius™
YCW355-AC-00 |
5 g |
15.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11343424
|
Sartorius™
YCW615-AC-00 |
1 kg |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11363414
|
Sartorius™
YCW525-AC-00 |
200 g |
43.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11343404
|
Sartorius™
YCW425-AC-00 |
20 g |
16.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11383404
|
Sartorius™
YCW455-AC-00 |
50 g |
18.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Non magnétisable
- Fourni dans un boîtier en plastique de qualité supérieure (sauf indication contraire) adapté à une utilisation dans les salles blanches
- Construction en acier inox avec une densité de 7 850 kg/m3
- Conforme à la recommandation internationale OIML R111-1
Spécification
Poids à ligne d’épreuve | |
OIML Classe M1 | |
Acier inoxydable | |
7 850 kg/m3 |