Learn More
Sartorius™ Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve OIML de classe M1 sans certificat
Poids d’étalonnage poli non magnétisable. Le poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve Sartorius™ OIML de classe M1 sans certificat est fabriqué en acier inox et fourni dans un boîtier en plastique.
Marque: Sartorius™ YCW325-AC-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Non magnétisable
- Fourni dans un boîtier en plastique de qualité supérieure (sauf indication contraire) adapté à une utilisation dans les salles blanches
- Construction en acier inox avec une densité de 7 850 kg/m3
- Conforme à la recommandation internationale OIML R111-1
Spécification
Poids à ligne d’épreuve | |
Acier inoxydable | |
2 g |
OIML Classe M1 | |
7 850 kg/m3 |