Learn More
Sartorius™ Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve OIML de classe F1 sans certificat
Poids d’étalonnage poli non magnétisable. Le poids à gorge de préhension Sartorius™ OIML de classe F1 sans certificat est fabriqué en acier spécial et fourni dans un boîtier en plastique.
57.65€ - 1180.00€
Spécification
Type de produit | Poids à ligne d’épreuve |
---|---|
Classification | OIML Classe F1 |
Matériau | Acier inox spécial |
Densité | 7 950 kg/m3 |
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11383294
|
Sartorius™
YCW313-AC-00 |
1 g |
57.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11393294
|
Sartorius™
YCW323-AC-00 |
2 g |
58.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11303304
|
Sartorius™
YCW353-AC-00 |
5 g |
61.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11313304
|
Sartorius™
YCW413-AC-00 |
10 g |
68.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11323304
|
Sartorius™
YCW423-AC-00 |
20 g |
74.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11333304
|
Sartorius™
YCW453-AC-00 |
50 g |
95.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11343304
|
Sartorius™
YCW513-AC-00 |
100 g |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11353304
|
Sartorius™
YCW523-AC-00 |
200 g |
140.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11363304
|
Sartorius™
YCW553-AC-00 |
500 g |
256.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11373304
|
Sartorius™
YCW613-AC-00 |
1 kg |
281.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11383304
|
Sartorius™
YCW623-AC-00 |
2 kg |
450.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11393304
|
Sartorius™
YCW653-AC-00 |
5 kg |
656.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11367494
|
Sartorius™
YCW713-AC-00 |
10 kg |
1180.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Non magnétisable
- Fourni dans un boîtier en plastique de qualité supérieure (sauf indication contraire) adapté à une utilisation dans les salles blanches
- Construction spéciale en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
- Conforme à la recommandation internationale OIML R111-1
Spécification
Poids à ligne d’épreuve | |
OIML Classe F1 | |
Acier inox spécial | |
7 950 kg/m3 |