Learn More
Sartorius™ Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve OIML de classe F1 sans certificat
Poids d’étalonnage poli non magnétisable. Le poids à gorge de préhension Sartorius™ OIML de classe F1 sans certificat est fabriqué en acier spécial et fourni dans un boîtier en plastique.
Marque: Sartorius™ YCW453-AC-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Non magnétisable
- Fourni dans un boîtier en plastique de qualité supérieure (sauf indication contraire) adapté à une utilisation dans les salles blanches
- Construction spéciale en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
- Conforme à la recommandation internationale OIML R111-1
Spécification
Poids à ligne d’épreuve | |
Acier inox spécial | |
50 g |
OIML Classe F1 | |
7 950 kg/m3 |