Learn More
Thermo Scientific Chemicals Huile rouge O
28.04€ - 66.53€
Identifiants chimiques
CAS 1320-06-5
Formule moléculaire C26H24N4O
Poids moléculaire (g/mol) 408.51
Numéro MDL MFCD00003898
Clé InChI HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
Synonyme C.I. 26125; Solvent Red 27
CID PubChem 6046885
Nom IUPAC (1Z)-1-[4[-[(2,5-diméthylphényl)diazényl]-2,5-diméthylphényl]hydrazinylidène]naphtalène-2-un
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11459030
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
A12989.14
25 g
28.04€
25g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11469030
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
A12989.22
100 g
66.53€
100g
En stock
Description
Oil Red O is suitable as a lipid and lipoprotein stain on cellulose acetate. It is one of the diazo dyes used for staining of neutral triglycerides and lipids. It is used to analyze muscle fibers. It acts as an agent that stains lipids, muscle fibers and alveolar macrophages. Further, it is also used as marking dye. It is an active component of red colored smokes in pyrotechnics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’huile rouge O convient comme coloration lipidique et lipoprotéine de l’acétate de cellulose. Il s’agit d’un colorant diazoïque utilisé pour la coloration des triglycérides et des lipides neutres. Il est utilisé pour analyser les fibres musculaires. Il agit comme agent de coloration des lipides, des fibres musculaires et des macrophages alvéolaires. De plus, il est également utilisé comme colorant de marquage. Il s’agit d’une composante active des fumées de couleur rouge dans les pièces pyrotechniques.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol : chloroforme (1:1). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
1320-06-5
408.51
HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
6046885
CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
C26H24N4O
MFCD00003898
C.I. 26125; Solvent Red 27
(1Z)-1-[4[-[(2,5-diméthylphényl)diazényl]-2,5-diméthylphényl]hydrazinylidène]naphtalène-2-un
Spécification
Oil Red O
1320-06-5
MFCD00003898
C.I. 26125; Solvent Red 27
HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
(1Z)-1-[4[-[(2,5-diméthylphényl)diazényl]-2,5-diméthylphényl]hydrazinylidène]naphtalène-2-un
6046885
∼166°C (decomposition)
C26H24N4O
3491382
Soluble in ethanol:chloroform (1:1). Slightly soluble in water.
CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
408.51
408.51
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-295-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante