Learn More
Thermo Scientific Chemicals Huile rouge O
Code produit. 11469030
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Oil Red O is suitable as a lipid and lipoprotein stain on cellulose acetate. It is one of the diazo dyes used for staining of neutral triglycerides and lipids. It is used to analyze muscle fibers. It acts as an agent that stains lipids, muscle fibers and alveolar macrophages. Further, it is also used as marking dye. It is an active component of red colored smokes in pyrotechnics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’huile rouge O convient comme coloration lipidique et lipoprotéine de l’acétate de cellulose. Il s’agit d’un colorant diazoïque utilisé pour la coloration des triglycérides et des lipides neutres. Il est utilisé pour analyser les fibres musculaires. Il agit comme agent de coloration des lipides, des fibres musculaires et des macrophages alvéolaires. De plus, il est également utilisé comme colorant de marquage. Il s’agit d’une composante active des fumées de couleur rouge dans les pièces pyrotechniques.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol : chloroforme (1:1). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1320-06-5
Formule moléculaire C26H24N4O
Poids moléculaire (g/mol) 408.51
Numéro MDL MFCD00003898
Clé InChI HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
Synonyme C.I. 26125; Solvent Red 27
CID PubChem 6046885
Nom IUPAC (1Z)-1-[4[-[(2,5-diméthylphényl)diazényl]-2,5-diméthylphényl]hydrazinylidène]naphtalène-2-un
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Oil Red O
Point de fusion ∼166°C (decomposition)
Beilstein 3491382
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol:chloroform (1:1). Slightly soluble in water.
Poids de la formule 408.51
Quantité 100 g