Learn More
Macherey-Nagel™ Phase octyl Polygosil™ C8
174.00€ - 1725.00€
Spécification
Porosité | 60 Å |
---|---|
Technique | Colonnes HPLC |
Type | Phases C8 Polygosil |
Code produit | Marque | Quantité | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10472032
|
Macherey-Nagel™
711320.100 |
100 g | 10 μm |
1465.00€
100g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10276261
|
Macherey-Nagel™
711300.100 |
100 g | 5 μm |
1725.00€
100g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10216361
|
Macherey-Nagel™
711320.10 |
10 g | 10 μm |
174.00€
10g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10347961
|
Macherey-Nagel™
711310.100 |
100 g | 7 μm |
1610.00€
100g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10621102
|
Macherey-Nagel™
711300.10 |
10 g | 5 μm |
206.00€
10g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10164451
|
Macherey-Nagel™
711310.10 |
10 g | 7 μm |
195.00€
10g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
60 Å | |
Colonnes HPLC | |
Phases C8 Polygosil |