Learn More
Macherey-Nagel™ Phase octyl Polygosil™ C8
Marque:  Macherey-Nagel™ 711310.10
Code produit. 10164451
  • 207.00€ / 10g
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
7 μm
Colonnes HPLC
Phases C8 Polygosil
60 Å
10 g