Learn More
Cowie Technology™ Barreau d’agitation octaédral en PTFE
Fabriqué à partir d’un noyau magnétique Alnico V encapsulé de PTFE. Le barreau d’agitation octaédrique en PTFE Fisherbrand™ est autoclavable.
3.50€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
Diamètre (impériale) | 5/16 po |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10517601
|
Cowie Technology™
001.525 |
25 mm | 8 mm | ||||||
Description
Manufactured from PTFE encapsulated Alnico V magnet core. Fisherbrand™ Octahedral PTFE Stir Bar is autoclavable.
- Barreau d’agitation magnétique stable à usage général
- Les surfaces planes offrent une action de mélange supérieure
- Avec anneaux de pivotement
- Aimants AlNiCo-V à gaine en PTFE
- Autoclavable
Spécification
Oui | |
Blanc | |
5/16 po | |
5/boîte | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
8 mm | |
Octaédrique |