Learn More
Cowie Technology™ Barreau d’agitation octaédral en PTFE
Fabriqué à partir d’un noyau magnétique Alnico V encapsulé de PTFE. Le barreau d’agitation octaédrique en PTFE Fisherbrand™ est autoclavable.
Marque: Cowie Technology™ 001.525
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Manufactured from PTFE encapsulated Alnico V magnet core. Fisherbrand™ Octahedral PTFE Stir Bar is autoclavable.
- Barreau d’agitation magnétique stable à usage général
- Les surfaces planes offrent une action de mélange supérieure
- Avec anneaux de pivotement
- Aimants AlNiCo-V à gaine en PTFE
- Autoclavable
Spécification
Oui | |
Blanc | |
5/16 po | |
1 po | |
25 mm | |
Octaédrique |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
8 mm | |
5/boîte |