Learn More
Octafluoronaphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
49.90€ - 419.00€
Identifiants chimiques
CAS | 313-72-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C10F8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 272.097 |
Numéro MDL | MFCD00014307 |
Clé InChI | JDCMOHAFGDQQJX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | octafluoronaphthalene, perfluoronaphthalene, naphthalene, octafluoro, octafluoronapthalene, octafiuoronaphthalene, acmc-1cr7y, octafluoronaphthalene 1g, octafluoronaphthalene radical anion |
CID PubChem | 67564 |
Nom IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7,8-octafluoronaphtalène |
SMILES | C12=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)C(=C(C(=C2F)F)F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11490287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21699.03 |
1 g |
49.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21699.06 |
5 g |
139.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11438710
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21699.14 |
25 g |
419.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsC’est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Solubilité dans le toluène, presque transparent.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
313-72-4 | |
272.097 | |
JDCMOHAFGDQQJX-UHFFFAOYSA-N | |
67564 | |
C12=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)C(=C(C(=C2F)F)F)F |
C10F8 | |
MFCD00014307 | |
octafluoronaphthalene, perfluoronaphthalene, naphthalene, octafluoro, octafluoronapthalene, octafiuoronaphthalene, acmc-1cr7y, octafluoronaphthalene 1g, octafluoronaphthalene radical anion | |
1,2,3,4,5,6,7,8-octafluoronaphtalène |
Spécification
Octafluoronaphthalene | |
84°C to 89°C | |
C10F8 | |
1915630 | |
Insoluble in water. Solubility in toluene,almost transparent. | |
C12=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)C(=C(C(=C2F)F)F)F | |
272.097 | |
272.1 |
313-72-4 | |
209°C | |
MFCD00014307 | |
octafluoronaphthalene, perfluoronaphthalene, naphthalene, octafluoro, octafluoronapthalene, octafiuoronaphthalene, acmc-1cr7y, octafluoronaphthalene 1g, octafluoronaphthalene radical anion | |
JDCMOHAFGDQQJX-UHFFFAOYSA-N | |
1,2,3,4,5,6,7,8-octafluoronaphtalène | |
67564 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 206-239-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only