Learn More
Octafluoronaphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11438710
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
It is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Solubilité dans le toluène, presque transparent.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 313-72-4
Formule moléculaire C10F8
Poids moléculaire (g/mol) 272.097
Numéro MDL MFCD00014307
Clé InChI JDCMOHAFGDQQJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octafluoronaphthalene, perfluoronaphthalene, naphthalene, octafluoro, octafluoronapthalene, octafiuoronaphthalene, acmc-1cr7y, octafluoronaphthalene 1g, octafluoronaphthalene radical anion
CID PubChem 67564
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8-octafluoronaphtalène
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)C(=C(C(=C2F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Octafluoronaphthalene
Point de fusion 84°C to 89°C
Point d’ébullition 209°C
Quantité 25 g
Beilstein 1915630
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Solubility in toluene,almost transparent.
Poids de la formule 272.1
Pourcentage de pureté 96%