Learn More
Macherey-Nagel™ Phase octadécyle Polygosil™
195.00€ - 1610.00€
Spécification
Granulométrie | 7 μm |
---|---|
Porosité | 100 A |
Technique | Colonnes HPLC |
Type | Phases C18 Polygosil |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10689941
|
Macherey-Nagel™
711570.100 |
100 g |
1610.00€
100g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10318441
|
Macherey-Nagel™
711570.10 |
10 g |
195.00€
10g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
7 μm | |
100 A | |
Colonnes HPLC | |
Phases C18 Polygosil |