Learn More
Macherey-Nagel™ Phase octadécyle Polygosil™
Marque: Macherey-Nagel™ 711570.10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
7 μm | |
Colonnes HPLC | |
Phases C18 Polygosil |
100 Å | |
10 g |