Learn More
Chlorure d’o-tolylacétyle, 98 %, Thermo Scientific™
55.45€ - 166.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10166-09-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.62 |
Numéro MDL | MFCD03424714 |
Clé InChI | FKMIBYMTHOJWCY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-tolyl-acetyl chloride, o-tolylacetyl chloride, 2-2-methylphenyl acetyl chloride, o-methylphenylacetyl chloride, 2-methylphenylacetyl chloride, 2-methylbenzeneacetyl chloride, 2-methylphenyl acetyl chloride, 2-methylphenylacetic acid chloride |
CID PubChem | 2760632 |
Nom IUPAC | Chlorure de 2-(2-méthylphényl)acétyle |
SMILES | CC1=CC=CC=C1CC(=O)Cl |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
10166-09-3 | |
168.62 | |
FKMIBYMTHOJWCY-UHFFFAOYSA-N | |
2760632 | |
CC1=CC=CC=C1CC(=O)Cl |
C9H9ClO | |
MFCD03424714 | |
o-tolyl-acetyl chloride, o-tolylacetyl chloride, 2-2-methylphenyl acetyl chloride, o-methylphenylacetyl chloride, 2-methylphenylacetyl chloride, 2-methylbenzeneacetyl chloride, 2-methylphenyl acetyl chloride, 2-methylphenylacetic acid chloride | |
Chlorure de 2-(2-méthylphényl)acétyle |
Spécification
o-Tolylacetyl chloride | |
Rose | |
C9H9ClO | |
UN3265 | |
o-tolyl-acetyl chloride, o-tolylacetyl chloride, 2-2-methylphenyl acetyl chloride, o-methylphenylacetyl chloride, 2-methylphenylacetyl chloride, 2-methylbenzeneacetyl chloride, 2-methylphenyl acetyl chloride, 2-methylphenylacetic acid chloride | |
CC1=CC=CC=C1CC(=O)Cl | |
168.62 | |
168.62 | |
Liquide |
10166-09-3 | |
84°C (1.5 mmHg) | |
MFCD03424714 | |
Moisture sensitive | |
FKMIBYMTHOJWCY-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 2-(2-méthylphényl)acétyle | |
2760632 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote