Learn More
Chlorure d’o-tolylacétyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15487767
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10166-09-3
Formule moléculaire C9H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
Numéro MDL MFCD03424714
Clé InChI FKMIBYMTHOJWCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-tolyl-acetyl chloride, o-tolylacetyl chloride, 2-2-methylphenyl acetyl chloride, o-methylphenylacetyl chloride, 2-methylphenylacetyl chloride, 2-methylbenzeneacetyl chloride, 2-methylphenyl acetyl chloride, 2-methylphenylacetic acid chloride
CID PubChem 2760632
Nom IUPAC Chlorure de 2-(2-méthylphényl)acétyle
SMILES CC1=CC=CC=C1CC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Tolylacetyl chloride
Couleur Rose
Point d’ébullition 84°C (1.5 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 168.62
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide